2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 24171-03-7
Molecular Formula: C6H8N2O2.2HCl
Formula Weight: 213.06
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₀Cl₂N₂O₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00239416 CAS Number: 24171-03-7 |