Stampa…
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H55201.03 H55201.06
H55201.03EA 44.9 EUR
H55201.03 H55201.06
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 13750-81-7 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Flash Point: 102°(216°F) Melting Point: 36-39° Boiling Point: 70-74°/1mm MDL No.: MFCD01321308
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di ebollizione: 70…74 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 36…39 °C
Flash Pt: 102 °C (216 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321308
CAS Number: 13750-81-7