Stampa…
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde, 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
369850010 369850050
ACRO369850010EA 45.7 EUR
ACRO369850010 ACRO369850050
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Punto di ebollizione: 70…74 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 35…39 °C
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321308
CAS Number: 13750-81-7
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to orange Crystals or needles or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 39 °C
GC ≥96.0 %