4-Hydroxytetrahydropyran ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 190°C Flash Pt: 88°C |
MDL Number:
MFCD00006633 CAS Number: 2081-44-9 EINECS: 218-210-8 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |