Stampa…
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A15606.06 A15606.14 A15606.22
A15606.06EA 38.7 EUR
A15606.06 A15606.14 A15606.22
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 25503-90-6 Molecular Formula: C8H13NO3 Formula Weight: 171.19 Melting Point: 180-184° Beilstein Reference: 389577
Formula: C₈H₁₃NO₃
Peso molecolare: 171,19 g/mol
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023706
CAS Number: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6