L-Methionine sulphone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99+%
CAS No.: 7314-32-1
Molecular Formula: C5H11NO4S
Formula Weight: 181.21
Melting Point: 254° dec.
Beilstein Reference: 1725510
Formula:
C₅H₁₁NO₄S Punto di fusione: 254 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066020 CAS Number: 7314-32-1 EINECS: 230-774-7 |