DL-Ethionine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-4-(ethylthio)butanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 67-21-0
Molecular Formula: C6H13NO2S
Formula Weight: 163.24
Odour: Odourless
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 1722529
Merck Reference: 14,3738
MDL No.: MFCD00063102
Formula:
C₆H₁₃NO₂S Punto di fusione: ∼ 265 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063102 CAS Number: 67-21-0 EINECS: 200-647-0 Merck Index: 14,3738 |