Stampa…
DL-Ethionine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-(ethylthio)butanoic acid
146170025 146170100 146170500
ACRO146170025EA 32.1 EUR
ACRO146170025 ACRO146170100 ACRO146170500
DL-Ethionine 98%
DL-Ethionine
Formula: C₆H₁₃NO₂S
Punto di fusione: 265…268 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063102
CAS Number: 67-21-0
EINECS: 200-647-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥94.0 %