3-Chloro-2,6-xylidine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 26829-77-6
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Melting Point: 30-32°
Boiling Point: 136-138°/17mm
MDL No.: MFCD02683086
Formula:
C₈H₁₀ClN Punto di ebollizione: 136…138 °C (17 mmHg) Punto di fusione: 30…32 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683086 CAS Number: 26829-77-6 |