Stampa…
4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B22455.06 B22455.14 B22455.22
B22455.06EA 50.4 EUR
B22455.06 B22455.14 B22455.22
4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 3446-90-0 Molecular Formula: C8H10OS Formula Weight: 154.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-43° Boiling Point: 108-109°/0.4mm MDL No.: MFCD00009706
Formula: C₈H₁₀OS
Punto di ebollizione: 108…109 °C (0,4 mmHg)
Punto di fusione: 41…43 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009706
CAS Number: 3446-90-0