2-(1-Pyrrolidinyl)phenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 4787-77-3
Molecular Formula: C10H13NO
Formula Weight: 163.22
Melting Point: 109-112°
Beilstein Reference: 135437
Formula:
C₁₀H₁₃NO Punto di fusione: 109…112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051659 CAS Number: 4787-77-3 |