Tantalum nitride ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.5%
CAS No.: 12033-62-4
Molecular Formula: TaN
Formula Weight: 194.95
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049568
Formula:
NTa Punto di fusione: 3360 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049568 CAS Number: 12033-62-4 EINECS: 234-788-4 |