Stampa…
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
152290250 152291000
ACRO152290250EA 32.9 EUR
ACRO152290250 ACRO152291000
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₄ClNO
Punto di fusione: 228 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012995
CAS Number: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6
Visualizza i codici
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %