Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 22673-19-4
Molecular Formula: C18H32O4Sn
Formula Weight: 431.16
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Weak
Melting Point: 26°
Boiling Point: 150°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00077994
Formula:
C₁₈H₃₂O₄Sn Punto di ebollizione: 150 °C Punto di fusione: 26 °C Densità: 1,22 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077994 CAS Number: 22673-19-4 EINECS: 245-152-0 ADR: 3,III |