Stampa…
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
H61115.14
H61115.14EA 220 EUR
H61115.14
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427661
CAS Number: 66909-38-4