Stampa…
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Bromo-methyl-benzoic acid mono tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
H35540.03 H35540.09
H35540.03EA 66.1 EUR
H35540.03 H35540.09
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₅BrO₂
Peso molecolare: 271.15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04973450
CAS Number: 108052-76-2