Stampa…
2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
H61379.03 H61379.06
H61379.03EA 152 EUR
H61379.03 H61379.06
2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09788636
CAS Number: 43192-31-0