Stampa…
3,6-Dibromopyridazine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H61223.03 H61223.06
H61223.03EA 61.1 EUR
H61223.03 H61223.06
3,6-Dibromopyridazine 95%
3,6-Dibromopyridazine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
Peso molecolare: 237,88 g/mol
Punto di fusione: 117…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233947
CAS Number: 17973-86-3