Stampa…
2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61823.MD H61823.03
H61823.MDEA 98.3 EUR
H61823.MD H61823.03
2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05670539
CAS Number: 114344-60-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III