Stampa…
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H60141.03 H60141.06
H60141.03EA 36.7 EUR
H60141.03 H60141.06
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 3381-73-5 Molecular Formula: C8H6BrClO2 Formula Weight: 249.49 Melting Point: 95-99° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD08276760
Formula: C₈H₆BrClO₂
Peso molecolare: 249,49 g/mol
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276760
CAS Number: 3381-73-5
ADR: 8,II