Stampa…
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H61377.06 H61377.14
H61377.06EA 50.6 EUR
H61377.06 H61377.14
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di fusione: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782103
CAS Number: 766-55-2