Stampa…
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
290870250 290870050
ACRO290870250EA 119 EUR
ACRO290870250 ACRO290870050
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011555
CAS Number: 15788-16-6
Visualizza i codici
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %