Stampa…
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
H60242.06 H60242.14
H60242.06EA 43.5 EUR
H60242.06 H60242.14
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,17 g/mol
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082564
CAS Number: 59382-59-1