Stampa…
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H61427.03 H61427.06
H61427.03EA 78.3 EUR
H61427.03 H61427.06
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₅FIN
Peso molecolare: 237,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774187
CAS Number: 656-66-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III