4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol, 1-(4-Chlorophenyl)but-3-en-1-ol
H53381.03
H53381.06
H53381.03EA
37.7
EUR
H53381.03
H53381.06
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 14506-33-3
Molecular Formula: C10H11ClO
Formula Weight: 182.65
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 140°/2mm
MDL No.: MFCD03427246
Formula:
C₁₀H₁₁ClO Peso molecolare: 182,65 g/mol Punto di ebollizione: 140 °C (2 mmHg) Densità: 1,137 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427246 CAS Number: 14506-33-3 |