2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H61876.06
H61876.14
H61876.06EA
173
EUR
H61876.06
H61876.14
2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 1092349-87-5
Molecular Formula: C6H4BrF2N
Formula Weight: 208.00
Physical Form: Solid
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD11035924
Formula:
C₆H₄BrF₂N Peso molecolare: 208,00 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11035924 CAS Number: 1092349-87-5 ADR: 6.1,III |