Stampa…
Metilammina 2 mol/l in THF, AcroSeal®, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
368491000 368498000
368491000.EA 101 EUR
368491000. 368498000.
Metilammina 2 mol/l in THF, AcroSeal®, puro
Metilammina
Formula: CH₅N
Densità: 0,861 g/cm³
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008104
CAS Number: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M