Idruro di litio-alluminio 4.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
199511000
199518000
199511000.EA
70.1
EUR
199511000.
199518000.
Idruro di litio-alluminio 4.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Idruro di litio-alluminio
Formula:
H₄AlLi Flash Pt: –017 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011075 CAS Number: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 UN: 1411 ADR: 4.3,I |
Appearance | Colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Iodometric | 18.0 to 22.0 % (LiAlH4) |