Stampa…
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H36465.03 H36465.06
H36465.03EA 54.1 EUR
H36465.03 H36465.06
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12022324
CAS Number: 4522-35-4