α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 78239-71-1
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 41°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD09037367
Formula:
C₇H₅Br₂F Punto di fusione: 41 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09037367 CAS Number: 78239-71-1 ADR: 8,III |