Stampa…
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
H61554.03 H61554.06
H61554.03EA 125 EUR
H61554.03 H61554.06
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
4-Fluoro-3-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848442
CAS Number: 61324-93-4