Stampa…
4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
H59919.03 H59919.06
H59919.03EA 64.4 EUR
H59919.03 H59919.06
4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₁BO₂
Peso molecolare: 280,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368291
CAS Number: 144432-80-4