Stampa…
Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
47030.18 47030.30
47030.18EA 128 EUR
47030.18 47030.30
Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Zirconium diboride
Formula: B₂Zr
Punto di fusione: 3000 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064648
CAS Number: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III