Stampa…
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H60207.AD H60207.AK
H60207.ADEA 106 EUR
H60207.AD H60207.AK
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Benzyl chloromethyl ether
Formula: C₈H₉ClO
Punto di ebollizione: 102 °C
Densità: 1,126
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000886
CAS Number: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III