Stampa…
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-([2,2'-Bithiophen]-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H37989.03 H37989.06
H37989.03EA 40.2 EUR
H37989.03 H37989.06
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₇BO₂S₂
Peso molecolare: 292,2 g/mol
Punto di fusione: 35…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04039974
CAS Number: 479719-88-5