Stampa…
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
H63695.MD H63695.03
H63695.MDEA 53.6 EUR
H63695.MD H63695.03
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 54605-72-0 Molecular Formula: C10H8N2O Formula Weight: 172.18 Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Pale yellow Melting Point: 84-88° MDL No.: MFCD02179568
Formula: C₁₀H₈N₂O
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179568
CAS Number: 54605-72-0