Stampa…
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H60929.03 H60929.06
H60929.03EA 57.4 EUR
H60929.03 H60929.06
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₈O₄
Punto di fusione: 287…289 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001231
CAS Number: 117-78-2
EINECS: 204-207-9