Stampa…
Ferroin soluzione indicatrice per l'analisi delle acque soluzione Indicatore for waste water analysis, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09161.0100 1.09161.0500
1.09161.0100EA 63.7 EUR
1.09161.0100 1.09161.0500
Ferroin soluzione indicatrice per l'analisi delle acque soluzione Indicatore for waste water analysis, Supelco®
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso)
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Densità: 1,01 g/cm3 (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036428
CAS Number: 14634-91-4
Visualizza i codici
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.2 %; buffer pH 4.0) 2.4 - 2.8
pH-value (20 °C) 3.5 - 4.5
Application test conforms