Stampa…
VWR® pHenomenal® MU 6100 L, Misuratore multiparametro (pH/conducibilità/OD), da banco
Fornitore: VWR Collection
665-0309EA 1570 EUR
665-0309 665-0310
VWR® pHenomenal® MU 6100 L, Misuratore multiparametro (pH/conducibilità/OD), da banco
Misuratori elettrochimici pHmetri
Strumento facile da usare con stativo articolato per elettrodo e involucro con classe di protezione IP 43 per misurazioni multiparametro ad alta risoluzione e precisione. Con uscita USB per il collegamento a un computer. Conforme agli standard GLP. Lo strumento consente la misurazione contemporaneamente di pH/mV e conducibilità oppure pH/mV e ossigeno. Con uscita USB per il collegamento a un computer. Conforme agli standard GLP.
  • Ampio display grafico LCD con retroilluminazione a LED continuo per la visualizzazione del parametro misurato e del valore di temperatura
  • Funzione di registrazione dati selezionabile tra 1 minuto e 1 ora; capacità di memorizzazione di 5000 set di dati
  • Spegnimento automatico: regolabile da 10 min a 24 ore
  • Riconoscimento automatico del tampone DIN e NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Tre tamponi tecnici aggiuntivi a 25 °C (4,00/7,00/10,00) in memoria
  • Diagnostica e autodiagnosi avanzate (diagnostica efficienza elettrodi, controllo deriva); quando lo strumento richiede una nuova calibrazione, viene mostrato il relativo simbolo
  • Scelta tra alimentazione di rete o con 4 batterie AA per un funzionamento di oltre 1000 ore
Informazioni per l'ordine: set pronto all'uso MU 6100 L S1 con misuratore multiparametro da banco, elettrodo in vetro per pH 221 con sensore di temperatura incorporato (cavo di 1 m), sonda di conducibilità CO 11 con sensore di temperatura incorporato (cavo di 1,5 m), stativo articolato, due tamponi per pH, uno standard di conducibilità e un becher in plastica e manuale d'istruzioni (22 lingue) su CD-ROM.
Set pronto all'uso MU 6100 L S2 con misuratore multiparametro da banco, elettrodo in vetro per pH 221 con sensore di temperatura incorporato (cavo di 1 m), sonda di conducibilità CO 11 con sensore di temperatura incorporato (cavo di 1,5 m), sonda galvanica di ossigeno OX 11-3 con sensore di temperatura incorporato (cavo di 3 m), stativo articolato, due tamponi per pH, uno standard di conducibilità e un becher in plastica e manuale d'istruzioni (22 lingue) su CD ROM.
Informazioni per l'ordine: Ready to use MU 6100 L S1 kit (665-0309 ) includes bench multi-parameter meter, glass pH electrode pHenomenal 221 with built-in temperature sensor (1 m cable), conductivity probe CO 11 with built-in temperature sensor (1,5 m cable), articulated stand, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, plugin power supply, short instructions and instruction manual (22 languages) on CD ROM.
The MU 6100 L S2 kit (665-0310) includes meter, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, plugin power supply, pH electrode pHenomenal 221, 50 ml conductivity standard 0,01 mol/L KCl, conductivity cell CO 11, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, DO electrode OXY 11 (3 m cable).