Stampa…
VWR® pHenomenal® pH 1100L/1100LB, Misuratore di pH/mV/temperatura, da banco
Fornitore: VWR Collection
662-1657EA 914 EUR
662-1657 662-1861
VWR® pHenomenal® pH 1100L/1100LB, Misuratore di pH/mV/temperatura, da banco
Misuratori elettrochimici pHmetri
Strumento facile da usare, con stand per elettrodo articolato e alloggiamento IP 43, che consentono elevata risoluzione e accuratezza per misurazioni precise. Completo con porta USB per la connessione a computer. Conforme GLP
  • Ampio display grafico LCD con retroilluminazione a LED continua per la visualizzazione simultanea dei valori di pH/mV/ e temperatura
  • Funzione di registrazione dati selezionabile tra 1 minuto e 1 ora; capacità di memorizzazione di 5000 set di dati
  • Spegnimento automatico: regolabile da 10 min a 24 ore
  • Riconoscimento automatico del