Stampa…
Blu alcali (C.I. 42765) soluzione Indicatore, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09198.1000 1.09198.2500
1.09198.1000EA 154 EUR
1.09198.1000 1.09198.2500
Blu alcali (C.I. 42765) soluzione Indicatore, Supelco®
Blu alcali (C.I. 42765)
Formula: C₃₇H₂₉N₃O₃S
Punto di ebollizione: 80 °C (1013 hPa)
Densità: 0,84 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083221
CAS Number: 1324-76-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
dentity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.836 - 0.838
Absorption maximum λmax. (1 : 10 diluted) 603 - 607 nm
Absorbance A (λmax; 1 : 10 diluted; 1 cm) ≥ 1.00
Suitability as indicator (according to DIN 51558) passes test