Stampa…
Iodio monocloruro soluzione 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® per la determinazione dell'indice di Iodio, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09163.1000 1.09163.2500
1.09163.1000EA 70.16 EUR
1.09163.1000 1.09163.2500
Iodio monocloruro soluzione 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® per la determinazione dell'indice di Iodio, Supelco®
Iodio monocloruro
Formula: ClI
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 40 °C
MDL Number: MFCD00011354
CAS Number: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
Visualizza i codici
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.