Stampa…
Sedie, regginpiedi e sgabelli regginpiedi, in poliuretano
Fornitore: Kango
7KA80XHFO00512 7KA80YHFO00905 7NG35GDLR00905 7NG35GDLR02905 7NG35GDLU02905 7NG35GDLV00905 7NG40GBLU00512 7NG20GHLP02905 7NG40GBLR00512 7NG35NBPP00905 7NG35GHLP02905 7NG35GHLR00905 7NG35GHLR02512 7NG35GHLR02905 7NG35GHLU02905 7NG35GTLP01905 7NG35GDLV02512 7NG35NBPR00512 7NG35NBPR00905 7NG35NHPP00905 7NG35NHPP02905 7NG35NHPR02905 7NG40GBLP00905 7NG35GHLV02905 7NG35GHLP00905 7NG35GDLV02905 7NG20GHLP00512 7NG20GHLP02512 7NG20NHNP02905 7NG35GBLC00512 7NG35GBLC00905 7NG35GBLP00905 7NG35GBLR00512 7NG35GBLR00905 7NG20GHLP00905 7NG35GBLU00905 7NG40GBLU00905 7NG40GDLP01905 7NG40GHLP00905 7NG40GHLP01512 7NG40GHLP01905 7NG40GBLR00905 7NG20NHNP00905 7NG35GHLU02512 7NG35GTLP01512
139-0438EA 292 EUR
139-0438 139-1010 139-0720 139-0721 139-0722 139-0723 139-0739 BIEN7NG20GHLP02905 139-0738 139-0733 139-0697 139-0726 139-0727 139-0728 139-0730 139-0732 139-0724 BIEN7NG35NBPR00512 139-0734 139-1014 139-0735 139-0736 139-0737 139-0731 139-0725 139-1013 BIEN7NG20GHLP00512 BIEN7NG20GHLP02512 BIEN7NG20NHNP02905 139-0715 139-0716 139-0717 139-0718 139-1012 BIEN7NG20GHLP00905 139-0719 139-0740 139-0741 139-0742 139-0743 139-1016 139-1015 BIEN7NG20NHNP00905 139-0729 BIEN7NG35GTLP01512
Sedie, regginpiedi e sgabelli regginpiedi, in poliuretano
Sedie
Sedute ergonomiche in poliuretano morbido per il massimo comfort. In PU morbido, adatto per molti utilizzi e ambienti di lavoro.
  • Non si surriscalda, non causa sudorazione
  • Molto robuste: questa gamma resiste a utensili acuminati, scintille, acidi deboli e idrocarburi
  • Facili da pulire con normali detergenti per uso domestico
  • Spessore schiuma: 4 cm
Sedie:
Seduta quadrata ergonomica nera o blu e schienale curvo per un miglior supporto lombare
Maniglia di trasporto incorporata
Schienale articolato regolabile in altezza e profondità (sedie standard)
Seduta e inclinazione dello schienale regolabili indipendentemente mediante una levetta grazie a un meccanismo asincrono (sedie asincrone)
Dimensioni della seduta (L×P): 410×390 mm
Dimensioni dello schienale (L×A): 360×220 mm
Colonna a gas con ammortizzatore per la regolazione dell'altezza
Base rinforzata antigraffio a 5 razze
Sgabelli regginpiedi:
Seduta quadrata ergonomica nera o blu
Dimensioni della seduta (L×P): 410×390 mm
Colonna a gas con ammortizzatore per la regolazione dell'altezza
Base rinforzata antigraffio a 5 razze
Regginpiedi:
Concetto ergonomico che elimina la fatica causata dal peso corporeo quando si sta in piedi
Estremamente stabile e facile da spostare
Ingombro ridotto
La sua base è stata progettata per non interferire con gli spostamenti dell'operatore
Base in acciaio semicircolare ricoperta in PVC, rivestimento in plastica satinata, ingombro a pavimento (L×P): 490×330 mm
Dimensioni della seduta (L×P): 345×175 mm
Colonna a gas non rotante, inclinata e regolabile in altezza con ammortizzatore
* 750 A 980 mm con prolunga.
Informazioni per l'ordine: L'intera gamma di sedie è classificata CF in base alle raccomandazioni D2 2000 GPEM dell'aprile 2000.