Stampa…
VWR®, Lenti di ingrandimento illuminate a LED da banco
Fornitore: VWR Collection
630-1948EA 122 EUR
630-1948 630-1951
VWR®, Lenti di ingrandimento illuminate a LED da banco
Lenti d'ingrandimento
Queste lenti di ingrandimento con illuminazione possono essere fissate al banco o a un tavolo.
  • La lente di ingrandimento quadrata è dotata di 80 luci a LED, mentre sui modelli rotondi sono presenti 90 luci a LED
  • Braccio snodato (800 mm) per una rotazione di 200° e una migliore manipolazione
  • Copertura per proteggere la lente da polvere e graffi quando non utilizzata
Designed for biological and clinical laboratories, electronics and chemical industries, alloy and jewellery manufacturing.
Electrical data: 270 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 6,5 W (square magnifiers); 300 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 7 W (round magnifiers)
Informazioni per l'ordine: Includes a table bracket.