Stampa…
VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
00528200.EA 138 EUR
00528200. 13328202.
VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Coloranti Reagenti per microscopia e colorazione
Utilizzato specialmente per congelare le parti chirurgiche prima del processo di sezionamento con criostato o un microtomo.
  • Storage temperature: Ambient
  • UN 1950