Stampa…
Blu bromofenolo ACS
Fornitore: VWR Chemicals
0449-25GEA 110 EUR
0449-25G 0449-50G
Blu bromofenolo ACS
Blu bromofenolo
Un colorante tracciante per acidi nucleici e gel proteici, oltre a essere un indicatore di pH (da giallo al blu, range 3,0 – 4,6).
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Punto di fusione: 273 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005875
CAS Number: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Visualizza i codici
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6) Pass