Stampa…
Sedie e sgabelli grandi, in vinile
Fornitore: Kango
4DL40GHLP01705 4DL40GBLU00505 4GM34GBLU00905 4GM34GBLU90737 4GM34GHLP02905 4GM34GHLP92737 4GM37GPLH00905 4GN10GBJU00905 4GN10GHJP02905 4GN17GPJH00905 4GN10GHJR02905 4DL40GDLP01505 4DL40GBLV00705
139-0210EA 458 EUR
139-0210 139-0211 BIEN4GM34GBLU00905 BIEN4GM34GBLU90737 139-1000 139-1001 BIEN4GM37GPLH00905 139-1002 139-0597 BIEN4GN17GPJH00905 BIEN4GN10GHJR02905 BIEN4DL40GDLP01505 BIEN4DL40GBLV00705
Sedie e sgabelli grandi, in vinile
Sedie
In vinile M1, per usi molteplici e diversi ambienti di lavoro
  • Base rinforzata antigraffio cromata a 5 raggi
  • Morbida e comoda
  • La superficie liscia impermeabile è facile da pulire e decontaminare
  • Resistenza al fuoco: M1 e EN1021, 1-2
  • Pistone a gas con ammortizzatore per la regolazione dell'altezza
Sedie grandi
Seduta e schienale ampi e proporzionati in poliestere espanso ricoperto in tessuto vinilico
Seduta e inclinazione dello schienale regolabili indipendentemente mediante una levetta grazie a un meccanismo asincrono (per sedie asincrone)
Dimensioni della seduta (L×P): 470×470 mm
Dimensioni dello schienale (L×A): 400×420 mm
Sgabelli
Seduta rotonda in vinile M1 Ginkgo in espanso morbido ad alta densità
Diametro della seduta: 350 mm
Dimensioni dello schienale (L×A): 360×220 mm
Spessore della seduta: 600 mm per il modello Comfort e 300 mm per il modello Eco
Opzione: regolazione dell'altezza piedi/schienale disponibile su richiesta
I modelli Eco sono disponibili anche in colore nero (su richiesta)