Stampa…
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D6926-03 D6926-04 D6915-03 D6915-00 D6926-00
D6926-03EA 591 EUR
D6926-03 D6926-04 D6915-03 D6915-00 D6926-00
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Generalmente, i protocolli di estrazione plasmidica eseguite mediante procedure di purificazione tradizionali generano un elevato contenuto di endotossine che possono interferire pesantemente con esperimenti di trasfezione downstream. I kit E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid prevedono, nella procedura di purificazione di plasmidi, un passaggio efficace per la rimozione delle endotossine, al fine di produrre plasmidi per trasfezione di alta qualità.