Kit per purificazione dei plasmidi E.Z.N.A.® e E-Z 96® Fastfilter®
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
Il kit E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid purifica rapidamente il DNA plasmidico utilizzando siringhe con filtro per chiarificazione dei lisati, mentre i kit E-Z 96® Fastfilter Plasmid impiegano piastre per chiarificazione dei lisati nel formato da 96 pozzetti. I kit Fastfilter® consentono l'isolamento dei plasmidi su media e larga scala in meno di 40 minuti.