Stampa…
Vaschette per reagenti per Microlab® STAR line
Fornitore: HAMILTON ROBOTICS
194052 56694-01 56694-02 56695-01 56695-02 194051 182703
736-0834EA 87 EUR
736-0834 736-0831 736-0832 736-0835 736-0836 736-0830 736-0833
Vaschette per reagenti per Microlab® STAR line
Vaschette per reagenti
In PP, colore bianco o nero. Vaschette per reagenti da 60, 120 o 200 ml, posizionabili in un contenitore per reagente sugli strumenti della linea STAR. Le vaschette sono disponibili autoportanti o non autoportanti.
  • La geometria speciale del fondo riduce al minimo i volumi residui
  • Con tacche di volume, con o senza coperchio
  • Con uno (60 ml), tre (120 ml) o quattro (200 ml) contenitori antivibrazioni per evitare schizzi durante la movimentazione dei contenitori pieni
  • Conforme alle procedure di diagnostica in vitro
  • Autoclavabile
Informazioni per l'ordine: i contenitori non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente.